Kluczowe dokumenty
SAB2104396
Sigma-Aldrich
Anti-MMP13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CLG3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, human, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP13(4322)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MMP13
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HFMLPDDDVQGIQSLYGPGDEDPNPKHPKTPDKCDPSLSLDAITSLRGET
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Weng et al.
Osteoarthritis and cartilage, 22(8), 1197-1205 (2014-07-08)
To investigate the role of Vhl in maintaining the integrity of articular cartilage and in the development of experimental osteoarthritis (OA). Histology of articular cartilage and subchondral bone in both Vhl cKO and WT mice were analyzed by histopathology and
H Iijima et al.
Osteoarthritis and cartilage, 22(7), 1036-1043 (2014-05-27)
This study aimed to investigate subchondral bone changes using micro-computed tomography (micro-CT) and regional differences in articular cartilage degeneration, focusing on changes of cartilage covered by menisci, in the early phase using a destabilization of the medial meniscus (DMM) model.
K Chen et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 43(8), 996-1004 (2014-05-09)
This study investigated the effects of intra-articular injection of alendronate on the mandibular condyle in ovariectomized rats. Sixty rats were divided into five groups: ovariectomy with vehicle treatment alone, early alendronate treatment at ovariectomy, late alendronate treatment at 4 weeks
Chuan Ma et al.
PloS one, 9(9), e107544-e107544 (2014-09-17)
To examine the possible involvement and regulatory mechanisms of extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway in the temporomandibular joint (TMJ) of rats subjected to chronic sleep deprivation (CSD). Rats were subjected to CSD using the modified multiple platform method (MMPM). The