Kluczowe dokumenty
SAB5702022
Sigma-Aldrich
Przeciwciało antykolagenowe X/COL10A1, klon 0F5Q9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
COL10A1, łańcuch alfa-1(X) kolagenu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0F5Q9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HSGEPGLPGPPGPPGPPGQAVMPEGFIKAGQRPSLSGTPLVSANQGVTGMPVSAFTVILSKAYPAIGTPIPFDKILYNRQQHYDPRTGIFTCQIPGIYYFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL10A1(1300)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuch alfa kolagenu typu X, krótkołańcuchowego kolagenu ulegającego ekspresji przez przerostowe chondrocyty podczas kostnienia endochondralnego. W przeciwieństwie do kolagenu typu VIII, innego krótkołańcuchowego kolagenu, kolagen typu X jest homotrimerem. Mutacje w tym genie są związane z chondrodysplazją metafizyczną typu Schmida (SMCD) i dysplazją spondylometafizyczną typu japońskiego (SMD). [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 500-600 ludzkiego kolagenu X/COL10A1 (Q03692).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)