Kluczowe dokumenty
SAB1406136
Sigma-Aldrich
Anti-MMP13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP13(4322)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne proproteiny, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Białko kodowane przez ten gen rozszczepia kolagen typu II bardziej wydajnie niż typy I i III. Może być zaangażowany w obrót chrząstki stawowej i patofizjologię chrząstki związaną z chorobą zwyrodnieniową stawów. Gen ten jest częścią klastra genów MMP, które zlokalizowane są na chromosomie 11q22.3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MMP13 (NP_002418, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MHPGVLAAFLFLSWTHCRALPLPSGGDEDDLSEEDLQFAERYLRSYYHPTNLAGILKENAASSMTERLREMQSFFGLEVTGKLDDNTLDVMKKPRCGVPDVGEYNVFPRTLKWSKMNLTYRIVNYTPDMTHSEVEKAFKKAFKVWSDVTPLNFTRLHDGIADIMISFGIKEHGDFYPFDGPSGLLAHAFPPGPNYGGDAHFDDDETWTSSSKGYNLFLVAAHEFGHSLGLDHSKDPGALMFPIYTYTGKSHFMLPDDDVQGIQSLYGPGDEDPNPKHPKTPDKCDPSLSLDAITSLRGETMIFKDRFFWRLHPQQVDAELFLTKSFWPELPNRIDAAYEHPSHDLIFIFRGRKFWALNGYDILEGYPKKISELGLPKEVKKISAAVHFEDTGKTLLFSGNQVWRYDDTNHIMDKDYPRLIEEDFPGIGDKVDAVYEKNGYIYFFNGPIQFEYSIWSNRIVRVMPANSILWC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Iijima et al.
Osteoarthritis and cartilage, 22(7), 1036-1043 (2014-05-27)
This study aimed to investigate subchondral bone changes using micro-computed tomography (micro-CT) and regional differences in articular cartilage degeneration, focusing on changes of cartilage covered by menisci, in the early phase using a destabilization of the medial meniscus (DMM) model.
K Chen et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 43(8), 996-1004 (2014-05-09)
This study investigated the effects of intra-articular injection of alendronate on the mandibular condyle in ovariectomized rats. Sixty rats were divided into five groups: ovariectomy with vehicle treatment alone, early alendronate treatment at ovariectomy, late alendronate treatment at 4 weeks
Chuan Ma et al.
PloS one, 9(9), e107544-e107544 (2014-09-17)
To examine the possible involvement and regulatory mechanisms of extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway in the temporomandibular joint (TMJ) of rats subjected to chronic sleep deprivation (CSD). Rats were subjected to CSD using the modified multiple platform method (MMPM). The