Kluczowe dokumenty
SAB5700919
Sigma-Aldrich
Anty-MMP13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP13(4322)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny peptydaz M10 metaloproteinaz macierzy (MMP). Białka z tej rodziny biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia dojrzałej proteazy. Proteaza ta rozszczepia kolagen typu II bardziej wydajnie niż typy I i III. Może być zaangażowana w obrót chrząstki stawowej i patofizjologię chrząstki związaną z chorobą zwyrodnieniową stawów. Mutacje w tym genie są związane z anadysplazją metafizalną. Gen ten jest częścią klastra genów MMP na chromosomie 11. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego MMP13
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)