Kluczowe dokumenty
MABT529
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 13C4.1
Synonim(y):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna beta-1 (CD29), klon 13C4.1, clone 13C4.1, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13C4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Integryna beta-1 (UniProt P05556; znana również jako CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide) jest kodowana przez gen ITGB1 (znany również jako FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB) u człowieka (Gene ID 3688). Integryna beta-1 jest glikoproteiną przezbłonową o masie 130 kDa, która oddziałuje z różnymi podjednostkami integryny alfa (w tym alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 i alfa 6), tworząc funkcjonalne kompleksy receptorów, które wiążą się ze specyficznymi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej. Receptory integryn regulują wiele ważnych funkcji biologicznych, w tym rozwój embrionalny, naprawę ran, hemostazę i zapobieganie zaprogramowanej śmierci komórek. Są one również zaangażowane w nieprawidłowe stany patologiczne, takie jak angiogeneza nowotworowa, wzrost guza i przerzuty. Te heterodimeryczne receptory łączą cytoplazmatyczny cytoszkielet aktyny z białkami obecnymi w macierzy zewnątrzkomórkowej i/lub na sąsiednich komórkach. Interakcje między integrynami a macierzą zewnątrzkomórkową prowadzą do aktywacji szlaków transdukcji sygnału i regulacji ekspresji genów.
Specyficzność
Klon 13C4.1 celuje w epitop w regionie zewnątrzkomórkowym proksymalnym do błony obecnym we wszystkich pięciu splicingowanych izoformach ludzkiej integryny beta-1 zgłoszonych przez UniPort (P05556).
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany fragment ludzkiej integryny beta-1 odpowiadający regionowi zewnątrzkomórkowemu bliższemu błonie.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło integrynę beta-1 w wycinkach ludzkiego raka piersi, kory mózgowej i tkanki płucnej.
Ten mysi monoklonalny anty-Integryna beta-1 (CD29), klon 13C4.1, nr kat. Nr kat. MABT529, został zatwierdzony do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting do wykrywania integryny beta-1.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U937 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin beta-1 in 10 µg of U937 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~150 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczone masy cząsteczkowe 88,42/87,45/91,62/91,03/88,88 kDa (izoforma Beta-1A/Beta-1B/Beta-1C/Beta-1C-2/Beta-1D pro-forma) i 86,19/85,22/89,40/88,81/86,66 kDa (dojrzała izoforma Beta-1A/Beta-1B/Beta-1C/Beta-1C-2/Beta-1D) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: 04-1109
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1