Kluczowe dokumenty
SAB2108414
Sigma-Aldrich
Anti-B3GALT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, rat, dog, guinea pig, human, goat, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B3GALT2(8707)
mouse ... B3galt2(26878)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human B3GALT2
Działania biochem./fizjol.
B3galt2 is beta-1,3-galactosyltransferase that transfers galactose from UDP-galactose to substrates with a terminal beta-N-acetylglucosamine (beta-GlcNAc) residue. B3galt2 can also utilize substrates with a terminal galactose residue, albeit with lower efficiency. B3galt2 is involved in the biosynthesis of the carbohydrate moieties of glycolipids and glycoproteins.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RVDPVPPPNEFVFNHWRVSYSSCKYSHLITSHQFQPSELIKYWNHLQQNK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xun Guo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36(10), e22542-e22542 (2022-09-13)
Ischemic stroke is one of the major causes of morbidity and mortality. The β-1, 3-galactosyltransferase 2 (B3galt2), a member of β-1, 3-galactosyltransferase family, is playing a vital role in the pathological process of cerebral ischemic injury, but its underlying mechanisms