Kluczowe dokumenty
SAB2106444
Sigma-Aldrich
Anti-TCF20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TCF-20, Anty-AR1, Anty-DDVIBA, Anty-SPBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
212 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, dog, horse, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF20(6942)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TCF20
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen wiąże element reagujący na płytkowy czynnik wzrostu w promotorze metaloproteinazy macierzy 3 (stromelizyny 1). Białko lokalizuje się w jądrze i wykazuje aktywność wiązania DNA i transaktywacji. Uważa się, że jest ono koaktywatorem transkrypcji, zwiększającym aktywność czynników transkrypcyjnych, takich jak JUN i SP1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HYPCAIDADCLLHEENFSVRCPKHKPPLPCPLPQNKTAKGSLSTEQSE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aneta A Koronowicz et al.
PPAR research, 2017, 2865283-2865283 (2017-05-02)
In our previous study, we showed that fatty acids from CLA-enriched egg yolks (EFA-CLA) reduced the proliferation of breast cancer cells; however, the molecular mechanisms of their action remain unknown. In the current study, we used MCF-7 breast cancer cell