Kluczowe dokumenty
SAB1402413
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC25A16 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D10S105E, GDA, GDC, HGT.1, MGC39851, ML7, hML7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A16(8034)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które zawiera trzy tandemowo powtórzone domeny mitochondrialnego białka nośnikowego. Kodowane białko jest zlokalizowane w błonie wewnętrznej i ułatwia szybki transport i wymianę cząsteczek między cytozolem a przestrzenią macierzy mitochondrialnej. Gen ten może odgrywać rolę w chorobie Gravesa-Basedowa. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC25A16 (NP_689920.1, 59 a.a. ~ 133 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RVKVLLQAHNHHYKHLGVFSALRAVPQKEGFLGLYKGNGAMMIRIFPYGAIQFMAFEHYKTLITTKLGISGHVHR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)