Kluczowe dokumenty
SAB2108082
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
141kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB4(5244)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A4D1D4 został połączony z P21439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ABCB4
Działania biochem./fizjol.
ABCB4, białko związane z błoną, jest członkiem nadrodziny transporterów kaset wiążących ATP (ABC). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Białko to należy do podrodziny MDR/TAP. Członkowie podrodziny MDR/TAP są zaangażowani w oporność wielolekową, a także prezentację antygenu. ABCB4 jest pełnym transporterem i członkiem rodziny białek błonowych p-glikoprotein z fosfatydylocholiną jako substratem. Funkcja tego białka nie została jeszcze określona; może jednak obejmować transport fosfolipidów z hepatocytów wątroby do żółci. Białko związane z błoną kodowane przez ten gen jest członkiem nadrodziny transporterów kaset wiążących ATP (ABC). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny MDR/TAP. Członkowie podrodziny MDR/TAP są zaangażowani w oporność wielolekową, a także prezentację antygenu. Gen ten koduje pełny transporter i członek rodziny białek błonowych p-glikoprotein z fosfatydylocholiną jako substratem. Funkcja tego białka nie została jeszcze określona; może jednak obejmować transport fosfolipidów z hepatocytów wątroby do żółci. Alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma produktami o nieokreślonej funkcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AGAVAEEALGAIRTVIAFGQNKELERYQKHLENAKEIGIKKAISANISM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)