SAB2108489
Anti-PARP2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- ADPRTL2, Anti- ADPRTL3, Anti- PARP-2, Anti- pADPRT-2, Anti-ADPRT2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
nr dostępu
NM_005484
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP2(10038)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3