Kluczowe dokumenty
HPA002728
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A17 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Brain-type organic cation transporter antibody produced in rabbit, Anti-Solute carrier family 22 member 17 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RWLIVKRQIEEAQSVLRILAERNRPHGQMLGEEAQEALQDLENTCPLPATSSFSFASLLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Brain-type organic cation transporter recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC22A17 (solute carrier family 22 member 17) jest receptorem powierzchniowym lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL). Pomaga w transporcie żelaza w połączeniu z NGAL poprzez szlak dostarczania żelaza, który różni się od szlaku transferyny. Ma wpływ na nowotworzenie i progresję nowotworów w różnych ludzkich nowotworach złośliwych. Odgrywa kluczową rolę w kancerogenezie przełyku u ludzi. Nadekspresję SLC22A17 odnotowano w tkankach raka endometrium i raka wątrobowokomórkowego (HCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70542
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Zhang et al.
Cancer epidemiology, 36(5), e294-e299 (2012-06-26)
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and its cell surface receptor, NGALR, have been implicated in tumorigenesis and tumor progression of various human malignant neoplasms. In particularly, it has been demonstrated that NGAL is overexpressed in hepatocellular carcinoma (HCC) tissues and closely
Lei Cui et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 14(23), 7674-7681 (2008-12-03)
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor (NGALR) mRNA level is reduced in isolated chronic myelogenous leukemia blasts but up-regulated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The mechanism of NGALR regulation is unknown. Here, we show the expression pattern of NGALR and examine
Tsutomu Miyamoto et al.
Experimental and molecular pathology, 91(2), 563-568 (2011-07-19)
We previously reported the overexpression of lipocalin2 (LCN2), a 25kDa secretory protein involved in iron-transportation, in endometrial carcinoma and its possible contribution to endometrial carcinogenesis. Recently, a specific receptor for LCN2, solute carrier family 22 member 17 (SLC22A17), was identified.
Produkty
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002728-100UL4061836307776
HPA002728-25UL4061842781713