Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003239
Sigma-Aldrich
Anti-PCMT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-L-Isoaspartyl protein carboxyl methyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-PIMT antibody produced in rabbit, Anti-Protein L-isoaspartyl/D-aspartyl methyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-Protein-β-aspartate methyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-Protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AKALDVGSGSGILTACFARMVGCTGKVIGIDHIKELVDDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCMT1(5110)
Opis ogólny
Gen PCMT1 ( O-metylotransferaza L-izoasparaginianu (D-asparaginianu) białka) koduje białko należące do klasy II enzymów karboksylotransferaz białkowych. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6q24-25.
Immunogen
Protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PCMT1 antibody produced in rabbit is suitable for use in proteome-wide epitope mapping covering all human proteins for on- and off-target binding analysis.
Anti-PCMT1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko PCMT1 ( O-metylotransferaza L-izoasparaginianu (D-asparaginianu) białka) naprawia zmodyfikowane białka poprzez katalizowanie estryfikacji metylowej reszt L-izoaspartylu i D-aspartylu w peptydach i białkach, które powstają w wyniku spontanicznego rozkładu normalnych reszt L-aspartylu i L-asparaginylu. Negatywnie reguluje p53, białko supresorowe nowotworu, i z kolei obniża transkrypcję genów docelowych za pośrednictwem p53. Może służyć jako cel terapeutyczny dla nowotworów. Chroni komórki nerwowe przed apoptozą indukowaną przez Bax, a defekty tego genu mogą powodować rozszczep kręgosłupa u niemowląt. Aktywuje integrynę αv i pośredniczy w adhezji komórek w różnych liniach komórek nowotworowych. Białko to negatywnie reguluje tworzenie peptydów β-amyloidowych i odgrywa ochronną rolę w patogenezie choroby Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79907
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Liang et al.
Scientific reports, 7(1), 9201-9201 (2017-08-25)
Neuronal apoptosis chiefly contributes to the cell loss following traumatic brain injury (TBI). CGP3466B is a compound related to the anti-Parkinsonism drug R-(-)-deprenyl. Previous studies have illuminated anti-apoptosis effects of CGP3466B in different cell lines, but the underlying mechanisms have
Jiyeon Ryu et al.
Acta pharmacologica Sinica, 32(9), 1165-1172 (2011-08-16)
Protein L-isoaspartyl O-methyltransferase (PIMT) regulates cell adhesion in various cancer cell lines through activation of integrin αv and the PI3K pathway. The epithelial mesenchymal transition (EMT) enables epithelial cells to acquire the characteristics of mesenchymal cells, and to allow them
Huizhi Zhao et al.
Gene, 505(2), 340-344 (2012-06-01)
Protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase 1 (PCMT1) gene encodes for the protein repair enzyme L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase (PIMT), which is known to protect certain neural cells from Bax-induced apoptosis. Previous study has shown that PCMT1 polymorphisms rs4552 and rs4816 of infant are
Jae-Cheol Lee et al.
Nature communications, 3, 927-927 (2012-06-28)
Protein methylation plays important roles in most, if not all, cellular processes. Lysine and arginine methyltransferases are known to regulate the function of histones and non-histone proteins through the methylation of specific sites. However, the role of the carboxyl-methyltransferase protein
Ana M Wägner et al.
The review of diabetic studies : RDS, 5(4), 225-231 (2009-03-19)
Posttranslational protein modifications have been implicated in the development of autoimmunity. Protein L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase (PIMT) repairs modified proteins and is encoded by PCMT1, located in a region linked to type 1 diabetes (T1D), namely IDDM5. To evaluate the association