Kluczowe dokumenty
SAB2107757
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AGP1, Anti-AGPT, Anti-ANG1, Anti-HAE5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, horse, mouse, bovine, rat, sheep, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPT1(284)
mouse ... Angpt1(11600)
Immunogen
The immunogen for anti-ANGPT1 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human ANGPT1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EFIFAITSQRQYMLRIELMDWEGNRAYSQYDRFHIGNEKQNYRLYLKGHT
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheng Tu et al.
Chinese medical journal, 127(11), 2121-2128 (2014-06-04)
Diabetes mellitus (DM) is a common disease accompanied with a high incidence of hind limb ischemia (HLI). In recent years, numerous studies demonstrated that endothelial progenitor cells (EPCs) are involved in angiogenesis and maintenance of vascular integrity following HLI. On