Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018793
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ANG-1, Anti-Angiopoietin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EKENLQGLVTRQTYIIQELEKQLNRATTNNSVLQKQQLELMDTVHNLVNLCTKEGVLLKGGKREEEKPFR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPT1(284)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen angiopoetyny-1 (ANGPT1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q23.1. Należy do rodziny czynników wzrostu angiopoetyny. Białko ma domeny typu coiled-coil na końcu aminowym i domenę podobną do fibrynogenu na końcu karboksylowym.
Immunogen
Angiopoietin-1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Angiopoetyna-1 (ANGPT1) jest czynnikiem angiogennym. Ma on kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju naczyń krwionośnych. ANGPT1 wzmacnia połączenia między komórkami śródbłonka i chroni komórki śródbłonka przed śmiercią wywołaną przez zaawansowane produkty glikacji (AGE). Poziom ANGPT1 w surowicy jest niższy u dzieci chorych na astmę, co może być przyczyną destabilizacji naczyń krwionośnych u pacjentów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74503
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingling Zhao et al.
Journal of cellular physiology, 230(8), 1895-1905 (2014-12-30)
Endothelial dysfunction is a major characteristic of diabetic vasculopathy. Protection of the vascular endothelium is an essential aspect of preventing and treating diabetic vascular complications. Although Angiopoietin-1 (Ang-1) is an important endothelial-specific protective factor, whether Ang-1 protects vascular cells undergoing
Burcu Tahire Köksal et al.
Allergy and asthma proceedings, 35(6), 482-488 (2015-01-15)
Asthma is characterized by chronic airway inflammation that is associated with structural changes termed airway remodeling. Recently, cytokines/mediators that augment inflammation have been attracting attention in this field. The aim of this study was to evaluate serum angiopoietin (Ang)-1, Ang-2
Rui Zhang et al.
Oncology letters, 8(3), 1001-1008 (2014-08-15)
Acute promyelocytic leukemia (APL) is characterized by the t(15;17)(q22;q21), which results in the fusion of the promyelocytic leukemia (
P C Maisonpierre et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5322), 55-60 (1997-07-04)
Angiogenesis is thought to depend on a precise balance of positive and negative regulation. Angiopoietin-1 (Ang1) is an angiogenic factor that signals through the endothelial cell-specific Tie2 receptor tyrosine kinase. Like vascular endothelial growth factor, Ang1 is essential for normal
Hyuek Jong Lee et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 18(11), 1200-1208 (2004-07-31)
The angiopoietin (Ang) family of growth factors includes Ang1, Ang2, Ang3, and Ang4, all of which bind to the endothelial receptor tyrosine kinase Tie2. Ang3 (mouse) and Ang4 (human) are interspecies orthologs. In experiments with human endothelial cell lines, Ang3