AB10516
Anti-Angiopoietin-1 Antibody
from rabbit
Synonim(y):
Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4, fasting-induced adipose factor, hepatic angiopoietin-related protein, peroxisome prolif
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
horse (95% sequence homology), dog (95% sequence homology), mouse (100% sequence homology), rat (95% sequence homology), bovine (95% sequence homology), mouse, human (90% sequence homology), pig (95% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPT1(284)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Angiopoietin-1 on 10 µg of mouse kidney lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Mouse kidney lysate
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1