Kluczowe dokumenty
MABF2032M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD31 (PECAM-1), klon MBC 78.1
clone MBC 78.1, from mouse
Synonim(y):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MBC 78.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Cząsteczka adhezji komórek śródbłonka płytek krwi (UniProt: P16284; znana również jako PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31) jest kodowana przez gen PECAM1 (Gene ID: 5175) u człowieka. PECAM-1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałego białka z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (aa 28-601), który zawiera sześć domen Ig-podobnych typu C2, a następnie segment transbłonowy (aa 602-620) i ogon cytoplazmatyczny (aa. 621-738 izoformy Long), który odgrywa istotną rolę w sygnalizacji komórkowej, w której pośredniczy PECAM-1. PECAM-1 jest niezbędny do przezśródbłonkowej migracji leukocytów (TEM) w większości stanów zapalnych. Ulega ekspresji na płytkach krwi i leukocytach i koncentruje się głównie na granicach między komórkami śródbłonka. Opisano sześć izoform PECAM-1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Izoforma Long dominuje we wszystkich badanych tkankach, podczas gdy izoforma Delta 12 jest wykrywana tylko w tchawicy, a izoformy Delta14-15 są wykrywane tylko w tkance płucnej. Izoforma Delta14 jest wykrywana we wszystkich badanych tkankach z najsilniejszą ekspresją w sercu. Izoforma Delta15 ulega ekspresji w mózgu, jądrach, jajnikach, na powierzchni płytek krwi, ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), białaczce T-komórkowej Jurkat, ludzkiej erytroleukemii i liniach komórkowych chłoniaka histiocytarnego U-937. Reszta tyrozynowa 690 odgrywa kluczową rolę w TEM i jest wymagana do skutecznego przemieszczania PECAM-1 do i z przedziału recyklingu bocznej granicy (LBRC), a także jest wymagana do ukierunkowania błony LBRC wokół migrujących leukocytów. PECAM-1 zapobiega również wchłanianiu przez fagocyty blisko przylegających żywych komórek poprzez przekazywanie sygnałów "oderwania" i zmienia funkcję podczas apoptozy, promując wiązanie umierających komórek do fagocytów.
Specyficzność
Klon MBC 78.1 wykrywa CD31/PECAM-1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w domenie homologii IgG 5.
Immunogen
PECAM-1 oczyszczony z ludzkich płytek krwi.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło CD31 (PECAM-1) w komórkach THP-1.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła CD31 (PECAM-1) w zastosowaniach immunoprecypitacji (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD31 (PECAM-1) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył CD31 (PECAM-1) w jednym mililitrze komórek THP-1.
Anti-CD31 (PECAM-1), klon MBC 78.1, nr kat. MABF2032, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa CD31/PECAM-1 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii i immunoprecypitacji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in Jurkat cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31 (PECAM-1) in Jurkat cells.
Opis wartości docelowych
82,54 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1