Kluczowe dokumenty
AB15766
Sigma-Aldrich
Anti-Sox1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, rodent, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX1(6656)
Specyficzność
Reactivity with other species has not been confirmed.
Recognizes Sox-1, a high mobility group (HMG) transcription factor.
Immunogen
Synthetic peptide from human Sox1.
Zastosowanie
Anti-Sox1 Antibody detects level of Sox1 & has been published & validated for use in WB, IH.
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Developmental Neuroscience
Western blot: 1:200-1:1,000 using ECL. Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000. Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Replaces: AB5768
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Precipitated antibody in a solution of 50% saturated ammonium sulfate and PBS containing no preservatives.
Format: Purified
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catarina M Seabra et al.
Molecular autism, 11(1), 45-45 (2020-06-07)
MBD5, encoding the methyl-CpG-binding domain 5 protein, has been proposed as a necessary and sufficient driver of the 2q23.1 microdeletion syndrome. De novo missense and protein-truncating variants from exome sequencing studies have directly implicated MBD5 in the etiology of autism
Cells with intense EGFR staining and a high nuclear to cytoplasmic ratio are specific for infiltrative glioma: a useful marker in neuropathological practice.
Burel-Vandenbos, F; Turchi, L; Benchetrit, M; Fontas, E; Pedeutour, Z; Rigau, V; Almairac et al.
Neuro-Oncology null
Jing Liu et al.
Stem cell reviews and reports, 8(4), 1129-1137 (2012-10-12)
microRNAs (miRNAs) are important modulators in regulating gene expression at the post-transcriptional level and are therefore emerging as strong mediators in neural fate determination. Here, by use of the model of human embryonic stem cell (hESC)-derived neurogenesis, miRNAs involved in
Guided migration of neural stem cells derived from human embryonic stem cells by an electric field.
Feng, JF; Liu, J; Zhang, XZ; Zhang, L; Jiang, JY; Nolta, J; Zhao, M
Stem Cells null
Jing Liu et al.
Human molecular genetics, 21(17), 3795-3805 (2012-05-30)
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is a leading monogenic neurodegenerative disorder affecting premutation carriers of the fragile X (FMR1) gene. To investigate the underlying cellular neuropathology, we produced induced pluripotent stem cell-derived neurons from isogenic subclones of primary fibroblasts of