Key Documents
SAB2108180
Sigma-Aldrich
Anti-MYBPC2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MYBPC, Anti-MYBPCF, Anti-fsMyBP-C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
128kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, dog, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYBPC2(4606)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier A1L4G9 has been merged into Q14324. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MYBPC2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KEAPPEDQSPTAEEPTGVFLKKPDSVSVETGKDAVVVAKVNGKELPDKPT
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James B Papizan et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3730-3740 (2017-09-06)
Maintenance of muscle structure and function depends on the precise organization of contractile proteins into sarcomeres and coupling of the contractile apparatus to the sarcoplasmic reticulum (SR), which serves as the reservoir for calcium required for contraction. Several members of