SAB3501005
Anti-MYBPC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LCCS4, Anti-MYBPCC, Anti-MYBPCS, Anti-MYOTREM, Anti-ssMyBP-C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYBPC1(4604)
Immunogen
Cechy i korzyści
Powiązanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)