MAB1578
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor m4 Antibody, clone 18C7.2
clone 18C7.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
18C7.2, monoclonal
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot (transfected CHO cell lines)
Immunoprecipitation (rat and monkey)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2