Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA024106
Sigma-Aldrich
Anti-CHRM3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Muscarinic acetylcholine receptor M3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LHNNSTTSPLFPNISSSWIHSPSDAGLPPGTVTHFGSYNVSRAAGNFSSPDGTTDDPLGGHTVWQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Muskarynowy receptor acetylocholiny podtypu M3 (CHRM3) koduje białko M3R. Ulega ono ekspresji w komórkach wysp trzustkowych. CHRM3 znajduje się na ludzkim chromosomie 1q42-43.
Immunogen
Muscarinic acetylcholine receptor M3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Muskarynowy receptor acetylocholiny podtypu M3 (CHRM3) odgrywa ważną rolę w promowaniu wydzielania insuliny. Mutacja CHRM3 upośledza układ moczowy i powoduje zniekształcenie pęcherza moczowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72748
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Control of insulin secretion by cholinergic signaling in the human pancreatic islet.
Molina J, et al.
Diabetes, 67(12) (2014)
CHRM3 gene variation is associated with decreased acute insulin secretion and increased risk for early-onset type 2 diabetes in Pima Indians.
Guo Y, et al.
Diabetes, 55(12), 3625-3629 (2006)
Differential expression of M3 muscarinic receptors in progressive colon neoplasia and metastasis.
Cheng K, et al.
Oncotarget, 8(13), 21106-21106 (2017)
The Functional Haplotypes of CHRM3 Modulate mRNA Expression and Associate with Bladder Cancer among a Chinese Han Population in Kaohsiung City.
Wang CT, et al.
BioMed Research International, 10-10 (2016)
Judith Molina et al.
Diabetes, 63(8), 2714-2726 (2014-03-25)
Acetylcholine regulates hormone secretion from the pancreatic islet and is thus crucial for glucose homeostasis. Little is known, however, about acetylcholine (cholinergic) signaling in the human islet. We recently reported that in the human islet, acetylcholine is primarily a paracrine