Key Documents
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Synonim(y):
AB200400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 794-054-54
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)