Merck
938122
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride trihydrate
new
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Wzór liniowy:
HAuCl4 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
crystals and lumps
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)