GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Synonim(y):
AB200450
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 052-607-22
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
3.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05260722-1EA | 4061821133748 |
GF05260722-2EA | 4061821133755 |