Key Documents
GF04436399
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Synonim(y):
TK025120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 044-363-99
Długość
0.05 m
średnica
0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com