Kluczowe dokumenty
GF11054225
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 150 × 150 mm, temper t3
Synonim(y):
AB200400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 110-542-25
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)