Kluczowe dokumenty
SAB5700750
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CHRM3produkowane u królików
Synonim(y):
CHRM3, EGBRS, HM3, PBS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.73 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Muskarynowe receptory cholinergiczne należą do większej rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Funkcjonalna różnorodność tych receptorów jest definiowana przez wiązanie acetylocholiny i obejmuje reakcje komórkowe, takie jak hamowanie cyklazy adenylanowej, degeneracja fosfoinozytydów i mediacja kanału potasowego. Receptory muskarynowe wpływają na wiele efektów acetylocholiny w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Muskarynowy receptor cholinergiczny 3 kontroluje skurcz mięśni gładkich, a jego stymulacja powoduje wydzielanie tkanki gruczołowej.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 390-475 ludzkiego CHRM3 (NP_000731.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)