MABS279
Anti-GPR30, clone 2F2 Antibody
clone 2F2, from mouse
Synonim(y):
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPER1(2852)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GPR30 in human placenta tissues.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1