Kluczowe dokumenty
SAB2107697
Sigma-Aldrich
Anti-GPER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti DRY12, Anty CMKRL2, Anty-CEPR, Anty-GPR30, Receptor estrogenowy 1 sprzężony z białkiem G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPER(2852)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-GPER: syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego GPER
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NVFISVHLLQRTQPGAAPCKQSFRHAHPLTGHIVNLAAFSNSCLNPLIYS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Che Bian et al.
Frontiers in endocrinology, 10, 531-531 (2019-08-27)
Aims: To explore the molecular mechanism by which 17β-estradiol (estrogen 2, E2) regulates glucose transporter 2 (GLUT2) and insulin secretion in islet β cells through G protein-coupled estrogen receptor (GPER) via Akt/mTOR pathway. Methods: SPF-grade SD male rats were used
Mami Tamaki et al.
Immunology letters, 160(1), 72-78 (2014-04-11)
Sexual dimorphism in asthma links the estrogen and allergic immune responses. The function of estrogen was classically believed to be mediated through its nuclear receptors, i.e., estrogen receptors (ERs). However, recent studies established the important roles of G-protein-coupled estrogen receptor
Cui Tang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(6), 3213-3223 (2014-07-18)
Clinical and epidemiological studies have shown that estrogen may be involved in the development and progression of papillary thyroid carcinoma (PTC). G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER1) is a novel seven-transmembrane estrogen receptor that functions alongside traditional nuclear estrogen receptors