Kluczowe dokumenty
P7372
Anti-Protein Disulfide Isomerase (MD-12) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using RIPA lysate (500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunoprecypitacja
- immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?