SAB5700592
Rekombinowane białko 2019-nCoV S1+S2 ECD (S-ECD) ze znacznikiem His
Synonim(y):
2019-nCoV S glikoproteina, 2019-nCoV ncov spike Protein, Białko COVID-19 S, Białko szczytowe koronawirusa 2019-nCoV, Glikoproteina kolczasta, cov spike Białko
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
133.8 kDa
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Rekombinowane białko SARS-COV-2 S1+S2 ECD (S-ECD) ze znacznikiem His (typ dziki, stan przed fuzją i stan po fuzji) jest wytwarzane przez system ekspresji komórek HEK293. Docelowe białko jest wyrażane z sekwencją (Val11-Gln1208) SARS-COV-2(2019-nCoV) S1+S2 ECD (S-ECD) (Accession #YP_009724390.1) połączoną ze znacznikiem 6XHis na C-końcu.
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700592-100UG | 4061841815495 |