Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA014101
Sigma-Aldrich
Anti-CHRM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Muscarinic acetylcholine receptor M1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
SETPGKGGGSSSSSERSQPGAEGSPETPPGRCCRCCRAPRLLQAYSWKEEEEEDEGSMESLTSSEGEEPGSEVVIKMPMVDPEAQAPTKQPPRSSPNTVKRPTKKGRDRAGKGQKPRGKEQLAKRKTFSLVKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM1(1128)
Opis ogólny
Gen CHRM1 (receptor cholinergiczny, muskarynowy 1) koduje muskarynowy receptor cholinergiczny, który jest najliczniejszym receptorem muskarynowym w OUN (ośrodkowy układ nerwowy). Ulega on głównie ekspresji w neuronach. Jest członkiem rodziny muskarynowych receptorów acetylocholiny, która obejmuje pięć podtypów, CHRM1-CHRM5. Podtypy te mają wysoką homologię, ale różnią się transdukcją sygnału za pośrednictwem szlaków sprzężonych z białkiem G, co skutkuje różnymi odpowiedziami fizjologicznymi. Podtypy CHRM1, CHRM3 i CHRM5 mają powinowactwo do białek G z rodziny Gq/11, a CHRM2 i CHRM4 wiążą się z białkami G typu Gi/o-. Gen jest mapowany na ludzki chromosom 11q13.
Immunogen
Muscarinic acetylcholine receptor M1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-CHRM1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen CHRM1 (receptor cholinergiczny, muskarynowy 1) stymuluje wewnątrzkomórkową sygnalizację Ca2+ w odpowiedzi na acetylocholinę w komórkach prążkowia. Ekspresja tego białka jest modulowana przez kondensację heterochromatyny, a wszelkie zmiany w jego strukturze prowadzą do upośledzonego uwalniania Ca2+ z ER. Kodowane białko zwiększa hydrolizę fosfatydyloinozytolu (PtdIns) i mobilizację wewnątrzkomórkowego Ca2+. Zarówno CHRM1, jak i CHRM2 są zaangażowane w regulację działania cholinergicznego na glutaminergiczne i GABAergiczne zakończenia nerwowe w stiratum, a system ten został powiązany z patologią HD (choroba Huntingtona).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72768
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junghee Lee et al.
Acta neuropathologica, 125(5), 727-739 (2013-03-05)
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disease caused by an expanded trinucleotide CAG repeat in the gene coding for huntingtin. Deregulation of chromatin remodeling is linked to the pathogenesis of HD but the mechanism remains elusive. To identify
C N Adra et al.
Clinical genetics, 55(6), 431-437 (1999-08-18)
Asthma is a complex syndrome in which bronchial inflammation and smooth muscle hyperactivity lead to labile airflow obstruction. The commonest form of asthma is that due to atopy, which is an immune disorder where production of IgE to inhaled antigens
Judith Molina et al.
Diabetes, 63(8), 2714-2726 (2014-03-25)
Acetylcholine regulates hormone secretion from the pancreatic islet and is thus crucial for glucose homeostasis. Little is known, however, about acetylcholine (cholinergic) signaling in the human islet. We recently reported that in the human islet, acetylcholine is primarily a paracrine