Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014509
Sigma-Aldrich
Anti-OPRM1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MOR-1, Anti-Mu-type opioid receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LTLLSVSARTGFCKKQQELWQRRKEAAEALGTRKVSVLLATSHSGARPAVSTMDSSAAPTNASNCTDALAYSSCSPAPSPGSWVNLSHLDGNLSDPCGPNRTDLGGRDSLCPPTGSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
Gen OPRM1 (receptor opioidowy μ 1) jest mapowany na ludzki chromosom 6q24-q25. Gen o długości 200 kb zawiera 11 eksonów, które dają 17 wariantów splicingu.
Immunogen
Mu-type opioid receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen OPRM1 (receptor opioidowy μ 1) koduje receptor opioidowy μ, który funkcjonuje w percepcji bólu i uzależnieniu od narkotyków, takich jak kokaina, nikotyna i alkohol. Służy jako cel dla leków opioidowych, takich jak morfina, metadon i heroina, oraz peptydów opioidowych, takich jak β-endorfina i endomorfiny, i pośredniczy w ich działaniu. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu A118G w tym genie jest związany ze skłonnością do uzależnienia od narkotyków i słabszą reakcją na bodźce bólowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72740
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Cieślińska et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(6), 4655-4660 (2015-01-27)
Structure-dependent μ-opioid receptor (MOR) activity is an important element in cancer opioid analgesic effectiveness. It is widely accepted that guanine (G) substitution for adenine (A) at OPRM1 gene sequence position 118 changes receptor glycosylation pattern. This is associated with decreased
O Bartošová et al.
Physiological research, 64 Suppl 4, S521-S527 (2015-12-19)
Genetic factors may contribute to the differential response to opioids. The aim of this study was to evaluate the association between polymorphisms of µ1-opioid receptor gene OPRM1 (rs1799971), and P-glycoprotein transporter gene ABCB1 (rs1045642, rs2032582), and piritramide efficacy under postoperative
An evaluation of mu-opioid receptor (OPRM1) as a predictor of naltrexone response in the treatment of alcohol dependence: results from the Combined Pharmacotherapies and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) study.
Anton RF
Archives of General Psychiatry, 65, 135-144 (2008)
Heidelinde Fiegl et al.
Gynecologic oncology, 165(1), 129-136 (2022-01-17)
The opioid agonist D,L-methadone exerts analgesic effects via the mu opioid receptor, encoded by OPRM1 and therefore plays a role in chronic pain management. In preclinical tumor-models D,L-methadone shows apoptotic and chemo-sensitizing effects and was therefore hyped as an off-label
Roger B Fillingim et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 6(3), 159-167 (2005-03-18)
Responses to painful stimuli are characterized by tremendous interindividual variability, and genetic factors likely account for some proportion of this variability. However, few studies have identified genetic contributions to experimental pain perception in humans. This experiment investigated whether the A118G
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014509-100UL4061836321482
HPA014509-25UL4061841349198