Kluczowe dokumenty
SAB2102060
Sigma-Aldrich
Anti-RTN1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC133250, Anti-NSP, Anti-Reticulon 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rat, dog, mouse, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTN1(6252)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q9BQ59 został połączony z Q16799. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RTN1
Działania biochem./fizjol.
Retikulony są związane z retikulum endoplazmatycznym i biorą udział w wydzielaniu neuroendokrynnym lub w transporcie błonowym w komórkach neuroendokrynnych. Gen ten należy do rodziny genów kodujących retikulony. Retikulony są związane z retikulum endoplazmatycznym i biorą udział w wydzielaniu neuroendokrynnym lub w transporcie błonowym w komórkach neuroendokrynnych. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Wydaje się, że w tę różnorodność zaangażowanych jest wiele promotorów, a nie alternatywny splicing wewnętrznych eksonów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAVVSMFTLPVVYVKHQAQIDQYLGLVRTHINAVVAKIQAKIPGAKRHAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min-Eun Park et al.
Vaccine, 32(40), 5221-5227 (2014-07-30)
The immunity and protective capability produced by vaccines can vary remarkably according to the kinds of adjuvants being used. In the case of foot-and-mouth disease (FMD) vaccines in pigs, only oil-adjuvant vaccines have been used, and these tend to show
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2102060-100UL4061836145262
SAB2102060-50UG