Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA003178
Sigma-Aldrich
Anti-KTN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CG-1 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Kinectin antibody produced in rabbit, Anti-Kinesin receptor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ETLMVPSKRQEALPLHQETKQESGSGKKKASSKKQKTENVFVDEPLIHATTYIPLMDNADSSPVVDKREVIDLLKPDQVEGIQKSGTKKLKTETDKENAEVKFKDFLLSLKTMMFSEDEALCVVDLLKEKSGVIQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KTN1(3895)
Opis ogólny
Gen KTN1 (kinectin 1) koduje białko błony pęcherzykowej należące do rodziny białek kinektynowych. Białko jest zlokalizowane głównie w błonie ER. Zawiera N-końcową domenę transmembranową i dwa motywy suwaka leucynowego na C-końcu. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q22.1.
Immunogen
Kinectin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinektyna 1 funkcjonuje w wiązaniu pęcherzyków z kinezyną i odgrywa kluczową rolę w ruchliwości pęcherzyków. Tworzy również wiązanie z czynnikiem elongacji translacji delta i może funkcjonować w montażu kompleksu czynnika elongacji-1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70565
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment of the human kinectin gene (KTN1), encoding a kinesin-binding protein, to chromosome 14 band q22.1 by in situ hybridization.
P N Rao et al.
Cytogenetics and cell genetics, 79(3-4), 196-197 (1997-01-01)
Pratiti Bhadra et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(12) (2021-07-03)
In human cells, one-third of all polypeptides enter the secretory pathway at the endoplasmic reticulum (ER). The specificity and efficiency of this process are guaranteed by targeting of mRNAs and/or polypeptides to the ER membrane. Cytosolic SRP and its receptor
Rachel J Carter et al.
Cell death & disease, 13(5), 436-436 (2022-05-05)
The recruitment of DRP1 to mitochondrial membranes prior to fission is facilitated by the wrapping of endoplasmic reticulum (ER) membranes around the mitochondria. To investigate the complex interplay between the ER membranes and DRP1 in the context of mitochondrial structure
Cátia Silva Janota et al.
Nature communications, 13(1), 2763-2763 (2022-05-20)
Nuclear position is central to cell polarization, and its disruption is associated with various pathologies. The nucleus is moved away from the leading edge of migrating cells through its connection to moving dorsal actin cables, and the absence of connections
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging