SAB1412783
Monoclonal Anti-ADAMTS3 antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-ADAMTS-4, Anti-KIAA0366
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAMTS3(9508)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
ESCSKRSSTLPPPYLLEAAETHDDVISNPSDLPRSLVMPTSLVPYHSETPAKKMSLSSISSVGGPNAYAAFRPNSKPDGAN
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1