Kluczowe dokumenty
SAB1411490
Sigma-Aldrich
Anti-JAM3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAM3(83700)
Opis ogólny
Szczelne połączenia stanowią jeden ze sposobów adhezji między komórkami w nabłonku lub śródbłonku, tworząc ciągłe uszczelnienia wokół komórek i służąc jako fizyczna bariera zapobiegająca swobodnemu przechodzeniu substancji rozpuszczonych i wody przez przestrzeń parakomórkową. Białko kodowane przez tego członka rodziny genów nadrodziny immunoglobulin jest zlokalizowane w połączeniach ścisłych między komórkami śródbłonka. W przeciwieństwie do innych białek z tej rodziny, białko to nie jest w stanie przylegać do linii komórkowych leukocytów i tworzy jedynie słabe interakcje homotypowe. Kodowane białko jest członkiem rodziny białek adhezyjnych i działa jako receptor dla innego członka tej rodziny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JAM3 (AAH12147.1, 1 a.a. ~ 310 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALRRPPRLRLCARLPDFFLLLLFRGCLIGAVNLKSSNRTPVVQEFESVELSCIITDSQTSDPRIEWKKIQDEQTTYVFFDNKIQGDLAGRAEILGKTSLKIWNVTRRDSALYRCEVVARNDRKEIDEIVIELTVQVKPVTPVCRVPKAVPVGKMATLHCQESEGHPRPHYSWYRNDVPLPTDSRANPRFRNSSFHLNSETGTLVFTAVHKDDSGQYYCIASNDAGSARCEEQEMEVYDLNIGGIIGGVLVVLAVLALITLGICCAYRRGYFINNKQDGESYKNPGKPDGVNYIRTDEEGDFRHKSSFVI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)