Kluczowe dokumenty
AV50121
Sigma-Aldrich
Anti-JAM3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Junctional adhesion molecule 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAM3(83700)
Opis ogólny
Gen Junctional adhesion molecule 3 (JAM3; JAM-C) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q25. JAM3 jest glikoproteiną transbłonową typu I i zawiera domeny podobne do Ig. Należy do nadrodziny Ig zwanej JAM. JAM3 ulega szerokiej ekspresji z dominującą ekspresją w łożysku, mózgu i nerkach. Ulega również ekspresji w płytkach krwi, ale nie w innych komórkach krwi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego JAM3
Zastosowanie
Przeciwciało anty-JAM3 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Junctional adhesion molecule 3 (JAM3; JAM-C) jest białkiem zlokalizowanym w połączeniach ścisłych komórek śródbłonka i działa jako receptor dla innej cząsteczki JAM. JAM3 bierze udział w regulacji przepuszczalności naczyń, angiogenezie i funkcji nerwów. Niedobór ekspresji JAM3 skutkuje ciężkim wodogłowiem i rozwojem nowotworów w modelach mysich. JAM3 bierze udział w limfangiogenezie i przerzutach węzłowych w niedrobnokomórkowym raku płuc. Jest również związany z przerzutami komórek czerniaka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSNRTPVQEFESVELSCIITDSQTSDPRIEWKKIQDEQTTYVFFDNKIQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David A Leinster et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(10), 4244-4253 (2013-07-05)
Junctional adhesion molecule C (JAM-C) is a transmembrane protein with significant roles in regulation of endothelial cell (EC) functions, including immune cell recruitment and angiogenesis. As these responses are important in promoting tumor growth, the role of EC JAM-C in
Sentot Santoso et al.
The Journal of experimental medicine, 196(5), 679-691 (2002-09-05)
The recently described junctional adhesion molecules (JAMs) in man and mice are involved in homotypic and heterotypic intercellular interactions. Here, a third member of this family, human JAM-3, was identified and described as a novel counterreceptor on platelets for the
M P Arrate et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45826-45832 (2001-10-09)
We have identified a third member of the junctional adhesion molecule (JAM) family. At the protein level JAM3 displays 36 and 32% identity to JAM2 and JAM1, respectively. The coding region is distributed over 9 exons and maps to chromosome
Harald F Langer et al.
Cancer research, 71(12), 4096-4105 (2011-05-20)
Hematogenous dissemination of melanoma is a life-threatening complication of this malignant tumor. Here, we identified junctional adhesion molecule-C (JAM-C) as a novel player in melanoma metastasis to the lung. JAM-C expression was identified in human and murine melanoma cell lines
Ganeshwaran H Mochida et al.
American journal of human genetics, 87(6), 882-889 (2010-11-27)
The tight junction, or zonula occludens, is a specialized cell-cell junction that regulates epithelial and endothelial permeability, and it is an essential component of the blood-brain barrier in the cerebrovascular endothelium. In addition to functioning as a diffusion barrier, tight