Kluczowe dokumenty
SML1567
Sigma-Aldrich
MCB-613
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Ethyl-2,6-bis(pyridin-3-ylmethylene)cyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.39
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
MCB-613 (4-etylo-2,6-bis-pirydyn-3-ylometylenocykloheksanon) należy do klasy związków chalkonowych. Jest to związek przeciwnowotworowy.
Zastosowanie
MCB-613 został wykorzystany do zbadania molekularnego mechanizmu śmierci komórek indukowanej przez MCB-613.
Działania biochem./fizjol.
MCB-613 jest stymulatorem koaktywatora receptora steroidowego (SRC). Istnieją trzy koaktywatory receptora steroidowego (SRC), które oddziałują z czynnikami transkrypcyjnymi i których nadekspresja jest związana z wieloma nowotworami, w szczególności z rakiem piersi. MCB-613 nadmiernie stymuluje aktywność SRC w komórkach nowotworowych, powodując nadmierne wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS), co prowadzi do stresu komórkowego i śmierci w procesie zwanym paraptozą. MCB-613 jest cząsteczką cytotoksyczną, która może zabijać różne ludzkie linie komórek nowotworowych, takie jak HepG2 (wątroba), PC-3 (prostata) i MCF-7 (piersi).
MCB-613 jest zdolny do indukowania aktywności transkrypcyjnej koaktywatorów receptorów steroidowych (SRC).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Wang et al.
Cancer cell, 28(2), 240-252 (2015-08-13)
By integrating growth pathways on which cancer cells rely, steroid receptor coactivators (SRC-1, SRC-2, and SRC-3) represent emerging targets in cancer therapeutics. High-throughput screening for SRC small molecule inhibitors (SMIs) uncovered MCB-613 as a potent SRC small molecule "stimulator" (SMS).
Hyperactivation of nuclear receptor coactivators induces PERK-dependent cell death
Hossain MM, et al.
Testing, 9(14), 11707-11707 (2018)