Kluczowe dokumenty
SAB1410799
Sigma-Aldrich
Anti-MSRA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSRA(4482)
Opis ogólny
Białko to jest wszechobecne i wysoce konserwatywne. Przeprowadza enzymatyczną redukcję sulfotlenku metioniny do metioniny. Badania na ludziach i zwierzętach wykazały najwyższy poziom ekspresji w nerkach i tkance nerwowej. Jego proponowaną funkcją jest naprawa oksydacyjnych uszkodzeń białek w celu przywrócenia aktywności biologicznej. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSRA (NP_036463.1, 1 a.a. ~ 235 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLSATRRACQLLLLHSLFPVPRMGNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYTSNPTYKEVCSEKTGHAEVVRVYQPEHMSFEELLKVFWENHDPTQGMRQGNDHGTQYRSAIYPTSAKQMEAALSSKENYQKVLSEHGFGPITTDIREGQTFYYAEDYHQYLSKNPNGYCGLGTGVSCPVGIKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)