Key Documents
SAB1410717
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C7, IFI10, INP10, IP-10, SCYB10, crg-2, gIP-10, mob-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 10.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL10(3627)
Opis ogólny
This gene encodes a chemokine of the CXC subfamily and ligand for the receptor CXCR3. Binding of this protein to CXCR3 results in pleiotropic effects, including stimulation of monocytes, natural killer and T-cell migration, and modulation of adhesion molecule expression. (provided by RefSeq)
Immunogen
CXCL10 (NP_001556.1, 1 a.a. ~ 98 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNQTAILICCLIFLTLSGIQGVPLSRTVRCTCISISNQPVNPRSLEKLEIIPASQFCPRVEIIATMKKKGEKRCLNPESKAIKNLLKAVSKEMSKRSP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3