Kluczowe dokumenty
GW21037
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL10 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Small inducible cytokine B10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21037
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL10(3627)
Immunogen
Rekombinowana mała indukowalna cytokina B10
Sekwencja immunogenu: GI # 4504701, sekwencja 22-98
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CXCL10 produkowane u kurcząt nadaje się do pośredniego testu ELISA i analizy Western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Chemokina 10 z motywem C-X-C (CXCL10) jest białkiem kodowanym przez gen CXCL10 u ludzi. Jest to silny chemoatraktant dla przeciwwirusowych limfocytów T i komórek NK i jest słabo związany z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV). Oś CXCL10 hamuje przeciwwirusową wrodzoną i adaptacyjną odporność gospodarza, sprzyjając w ten sposób ustanowieniu trwałości wirusa. Promotor genu CXCL10 może być częściowo odpowiedzialny za nasilenie wyników CM malarii mózgowej u mężczyzn. Badanie pokazuje korelację CXCL10 z immunopatogenezą bielactwa nabytego, choroby autoimmunologicznej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of the Th1 chemokine CXCL10 in vitiligo.
Alessandro Antonelli et al.
Annals of translational medicine, 3(Suppl 1), S16-S16 (2015-06-06)
Nana Wilson et al.
PloS one, 8(12), e81329-e81329 (2013-12-19)
The risk factors for cerebral malaria (CM) and the wide variation in clinical manifestations of malaria are poorly understood. Recent studies indicate that interferon gamma inducible chemokine, CXCL10, is a strong predictor of both human and experimental cerebral malaria. Increased
Antonio Riva et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(2), 487-496 (2014-03-29)
The pathogenesis of hepatitis C virus (HCV) infection is strongly influenced by the nature of the host's antiviral immunity. Counterintuitively, elevated serum concentrations of C-X-C chemokine 10 (CXCL10), a potent chemoattractant for antiviral T-cells and NK-cells, are associated with poor