Kluczowe dokumenty
SAB4300337
Sigma-Aldrich
Anti-PTEN (Ab-370) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-10q23del antibody produced in rabbit, Anti-BZS antibody produced in rabbit, Anti-MGC11227 antibody produced in rabbit, Anti-MHAM antibody produced in rabbit, Anti-phosphatase and tensin homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~54 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(D-V-S-D-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 368-372 (D-V-S-D-N), zgodnie z białkiem PTEN.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Supresor nowotworów. Działa jako fosfataza białkowa o podwójnej specyficzności, defosforylując białka fosforylowane tyrozyną, seryną i treoniną. Działa również jako fosfataza lipidowa, usuwając fosforan w pozycji D3 pierścienia inozytolu z 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu, 3,4-difosforanu fosfatydyloinozytolu, fosfatydyloinozytolu 3-fosforanu i inozytolu 1,3,4,5-tetrakisfosforanu z kolejnością preferencji substratu in vitro PtdIns(3,4,5)P3 > PtdIns(3,4)P2 > PtdIns3P > Ins(1,3,4,5)P4. Aktywność fosfatazy lipidowej ma kluczowe znaczenie dla jej funkcji supresora nowotworu. Antagonizuje szlak sygnałowy PI3K-AKT/PKB poprzez defosforylację fosfoinozydów, a tym samym moduluje progresję cyklu komórkowego i przeżycie komórek. Niefosforylowana forma współpracuje z AIP1 w celu tłumienia aktywacji AKT1. Dephosphorylates tyrosine-phosphorylated focal adhesion kinase and inhibits cell migration and integrin-mediated cell spreading and focal adhesion formation. Może być negatywnym regulatorem sygnalizacji insulinowej i metabolizmu glukozy w tkance tłuszczowej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hang-Zhi Gu et al.
Oncology letters, 13(5), 3032-3038 (2017-05-20)
Endometrial carcinoma (EC) is one of the most common female malignancies, and there is an urgent requirement to explore new therapeutic strategies. In the present study, Ishikawa H cells were treated with Momordica charantia protein (MCP30). The cell morphology, growth
Lili Liu et al.
Bioscience reports, 40(5) (2020-05-19)
The present study aims to reveal the molecular mechanism of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) on sepsis-induced acute lung injury (ALI). To do that, the rat injury model was established using cecal ligation and perforation (CLP) method, followed by different
Takashi Sumita et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 307(1), E47-E60 (2014-05-16)
Phosphatase and tensin homolog (PTEN) dephosphorylates phosphatidylinositol (PI) 3,4,5-triphosphate and antagonizes PI 3-kinase. Insulin acts in the mediobasal hypothalamus (MBH) to not only suppress food intake and weight gain but also improve glucose metabolism via PI 3-kinase activation. Thus, the
Ming Tu et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 1713-1721 (2017-03-06)
Cluster of differentiation 164 (CD164), a sialomucin, has been demonstrated to be involved in the regulation of proliferation, apoptosis, adhesion and differentiation in multiple cancers. CD164 is regarded to be a potential promotor of tumor growth. However, the involvement of
Ioannis Kalogiannidis et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 290(6), 1231-1237 (2014-07-16)
To define the prognostic significance of HER-2/neu and PTEN expression in patients with endometrioid (type I) endometrial cancer. Seventy-seven patients with endometrioid endometrial carcinoma were included in the study, in a period between 1996 and 2009. Patients with coexisting malignancy
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300337-100UG4061832703381