Kluczowe dokumenty
SAB1410196
Sigma-Aldrich
Anti-CIDEA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIDE-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIDEA(1149)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes the homolog of the mouse protein Cidea that has been shown to activate apoptosis. This activation of apoptosis is inhibited by the DNA fragmentation factor DFF45 but not by caspase inhibitors. Mice that lack functional Cidea have higher metabolic rates, higher lipolysis in brown adipose tissue and higher core body temperatures when subjected to cold. These mice are also resistant to diet-induced obesity and diabetes. This suggests that in mice this gene product plays a role in thermogenesis and lipolysis. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
CIDEA (NP_938031.1, 1 a.a. ~ 253 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRGDRASGGPGNHNGSWAREGPRLGPSWKRGLWSPRGGPNRPAEPSRPLTFMGSQTKRVLFTPLMHPARPFRVSNHDRSSRRGVMASSLQELISKTLDALVIATGLVTLVLEEDGTVVDTEEFFQTLGDNTHFMILEKGQKWMPGSQHVPTCSPPKRSGIARVTFDLYRLNPKDFIGCLNVKATMYEMYSVSYDIRCTGLKGLLRSLLRFLSYSAQVTGQFLIYLGTYMLRVLDDKEERPSLRSQAKGRFTCG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3