Kluczowe dokumenty
HPA020553
Sigma-Aldrich
Anti-CIDEC antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Cell death activator CIDE-3, Anti-Cell death-inducing DFFA-like effector protein C, Anti-Fat-specific protein FSP27 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RDTLMLADKPFFLVLEEDGTTVETEEYFQALAGDTVFMVLQKGQKWQPPSEQGTRHPLSLSHKPAKKIDVARVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIDEC(63924)
Opis ogólny
Wywołujące śmierć komórki białko efektorowe C podobne do DFFA (CIDEC) jest zlokalizowane na powierzchni kropelek lipidów. Kodujący je gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 6.
Immunogen
Cell death activator CIDE-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Indukujące śmierć komórki białko efektorowe C podobne do DFFA (CIDEC) odgrywa rolę w różnicowaniu adipocytów. Wiąże się z podjednostką 1 α kinazy białkowej aktywowanej monofosforanem 5′ adenozyny (AMPK) i działa jako negatywny regulator kompleksu białkowego. CIDEC jest również zaangażowany w magazynowanie lipidów i moduluje wielkość kropelek lipidów. Białko to zostało powiązane z otyłością.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74259
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-resolution mapping of gene expression using association in an outbred mouse stock.
Ghazalpour A
PLoS Genetics, 4(8), e1000149-e1000149 (2008)
Seung Mi Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 439(4), 564-569 (2013-09-13)
FSP27 (CIDE-3 in humans) plays critical roles in lipid metabolism and apoptosis and is known to be involved in regulation of lipid droplet (LD) size and lipid storage and apoptotic DNA fragmentation. Given that CIDE-containing proteins including FSP27 are associated
Z Q Wang et al.
International journal of obesity (2005), 34(9), 1355-1364 (2010-05-05)
It has been well documented that human adenovirus type 36 (Ad-36) is associated with obesity. However, the underlying molecular mechanism of Ad-36 inducing obesity remains unknown. We sought to investigate the effect of Ad-36 infection on Cidec, AMPK pathway and
T Suami et al.
Carbohydrate research, 53(2), 239-246 (1977-02-01)
The aminocyclitol antibiotic neamine has been modified chemically by removing one or two hydroxyl groups from the 2-deoxystreptamine moiety to give 5- and 6- deoxyneamines (5 and 10), as well as 5,6-dideoxyneamine (15). Their antimicrobial activities were determined against several