Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020454
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DnaJ homolog subfamily C member 2, Anti-M-phase phosphoprotein 11, Anti-Zuotin-related factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EEINEQIRKEKEEAEARMRQASKNTEKSTGGGGNGSKNWSEDDLQLLIKAVNLFPAGTNSRWEVIANYMNIHSSSGVKRTAKDV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJC2(27000)
Opis ogólny
DnaJ homolog subfamily C member 2 (DNAJC2) ulega ekspresji w cytozolu i posiada motyw DNAJ. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na chromosomie 7q22.
Immunogen
DnaJ homolog subfamily C member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DnaJ homolog subfamily C member 2 (DNAJC2) jest czynnikiem związanym z chromatyną, który bierze udział w regulacji transkrypcji. Ulega nadekspresji w ostrej białaczce szpikowej i stymuluje różnicowanie tych komórek. DNAJC2 rozpoznaje histon H2A i zaobserwowano również, że oddziałuje z rybosomami. Neuronalne różnicowanie embrionalnych komórek macierzystych i faza mitotyczna cyklu komórkowego wymagają pośrednictwa DNAJC2. Spekuluje się, że białko to może być celem terapii białaczkowych komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74881
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct interaction between Id1 and Zrf1 controls neural differentiation of embryonic stem cells.
Aloia L
EMBO Reports, 16(1), 63-70 (2015)
Identification of a novel peptide derived from the M-phase phosphoprotein 11 (MPP11) leukemic antigen recognized by human CD8+ cytotoxic T lymphocytes.
Al Qudaihi G
Hematology/oncology and Stem Cell Therapy, 3(1), 24-33 (2010)
A putative oncogenic role for MPP11 in head and neck squamous cell cancer.
Resto VA
Cancer Research, 60(19), 5529-5535 (2000)
Characterization of several leukemia-associated antigens inducing humoral immune responses in acute and chronic myeloid leukemia.
Greiner J
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 106(2), 224-231 (2003)
The chaperones MPP11 and Hsp70L1 form the mammalian ribosome-associated complex.
Otto H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(29), 10064-10069 (2005)