Dokumenty
444203
Millipore
β-Mercaptoethanol, Molecular Biology Grade
A disulfide-reducing agent.
Synonim(y):
2-Mercaptoethanol, BME, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, Thioethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
773648
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161504
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
gęstość pary
2.69 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
granice wybuchowości
18 %
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
stężenie
14.3 M (pure liquid)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
tw
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
absorpcja
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
obecność zanieczyszczeń
DNases, proteases, RNases, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A disulfide-reducing agent.
A disulfide-reducing agent. Reagent commonly used in organic synthesis (aborsorbance: ≤1.50 at 260 nm; ≤0.31 at 280 nm).
Zastosowanie
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2