Kluczowe dokumenty
WH0010891M3
Sigma-Aldrich
Anti-PGC-1α antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-PGC1(α), Anti-PGC1A, Anti-PGC1v, Anti-PPARGC1, Anti-Peroxisome proliferative activated receptor, γ, coactivator 1, α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest koaktywatorem transkrypcyjnym, który reguluje geny zaangażowane w metabolizm energetyczny. Białko to oddziałuje z PPARgamma, co pozwala na interakcję tego białka z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi. Białko to może wchodzić w interakcje i regulować aktywność białka wiążącego element odpowiedzi cAMP (CREB) i jądrowych czynników oddechowych (NRF). Zapewnia bezpośredni związek między zewnętrznymi bodźcami fizjologicznymi a regulacją biogenezy mitochondriów i jest głównym czynnikiem regulującym determinację typu włókien mięśniowych. Białko to może być również zaangażowane w kontrolowanie ciśnienia krwi, regulację komórkowej homeostazy cholesterolu i rozwój otyłości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPARGC1A (NP_037393, 689 a.a. ~ 798 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR.
Działania biochem./fizjol.
Koaktywator receptora γ aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PGC)-1α jest zaangażowany w modulację ekspresji genów mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS) i endogennych przeciwutleniaczy. Zmiany w ekspresji genu prowadzą do choroby Huntingtona (HD) i cukrzycy typu 2 u ludzi. PGC-1α działa jako "przełącznik molekularny" w szlakach genetycznych zaangażowanych w utrzymanie homeostazy glukozy w wątrobie i mięśniach, wydzielanie insuliny przez komórki β i biogenezę mitochondriów. Oprócz tego PGC-1α odgrywa kluczową rolę w adaptacyjnej termogenezie, przełączaniu typów włókien mięśni szkieletowych i rozwoju serca. PGC-1α zmniejsza lub poprawia dystrofię mięśniową poprzez stymulację różnych szlaków molekularnych; dlatego zwiększenie stężenia i aktywności PGC-1 jest uważane za potencjalną metodę leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Soyal et al.
Diabetologia, 49(7), 1477-1488 (2006-06-06)
Data derived from several recent studies implicate peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-1alpha (PGC-1alpha) in the pathogenesis of type 2 diabetes. Lacking DNA binding activity itself, PGC-1alpha is a potent, versatile regulator of gene expression that co-ordinates the activation and repression of
Jorge L Ruas et al.
Cell, 151(6), 1319-1331 (2012-12-12)
PGC-1α is a transcriptional coactivator induced by exercise that gives muscle many of the best known adaptations to endurance-type exercise but has no effects on muscle strength or hypertrophy. We have identified a form of PGC-1α (PGC-1α4) that results from
Christoph Handschin et al.
Genes & development, 21(7), 770-783 (2007-04-04)
The coactivator PGC-1alpha mediates key responses of skeletal muscle to motor nerve activity. We show here that neuregulin-stimulated phosphorylation of PGC-1alpha and GA-binding protein (GABP) allows recruitment of PGC-1alpha to the GABP complex and enhances transcription of a broad neuromuscular
Huiyun Liang et al.
Advances in physiology education, 30(4), 145-151 (2006-11-17)
Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator (PGC)-1alpha is a member of a family of transcription coactivators that plays a central role in the regulation of cellular energy metabolism. It is strongly induced by cold exposure, linking this environmental stimulus to adaptive thermogenesis.
Patrick Weydt et al.
Molecular neurodegeneration, 4, 3-3 (2009-01-10)
Huntington's disease (HD) is one of the most common autosomal dominant inherited, neurodegenerative disorders. It is characterized by progressive motor, emotional and cognitive dysfunction. In addition metabolic abnormalities such as wasting and altered energy expenditure are increasingly recognized as clinical