Kluczowe dokumenty
SAB2500781
Sigma-Aldrich
Anti-PGC1A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LEM6, Anti-PPARGC1A, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor γ
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, canine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Receptor γ aktywowany proliferatorami peroksysomów (PPARG) koaktywator 1 α (PPARGC1A) koduje białko PGC-1α o długości 798 aminokwasów. Jest to wielofunkcyjne białko transkrypcyjne, które należy do rodziny koaktywatorów transkrypcji zaangażowanych w regulację metabolizmu energetycznego komórek. PGC-1α ulega obfitej ekspresji w kilku ludzkich tkankach, które są aktywne w metabolizmie oksydacyjnym, w tym w sercu, mięśniach szkieletowych i wątrobie na czczo. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4p15.1-2.
Immunogen
Peptide with sequence C-DGLFDDSEDESDK from the internal region of the protein sequence according to NP_037393.1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PGC1A wyprodukowane u kozy zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Receptor γ aktywowany proliferatorami peroksysomów (PPARG) koaktywator 1 α (PPARGC1A) moduluje ekspresję genów mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS) i endogennych przeciwutleniaczy. Zmiany w ekspresji tego genu prowadzą do choroby Huntingtona (HD) i cukrzycy typu 2. PGC-1α działa jako "przełącznik molekularny" w szlakach genetycznych zaangażowanych w utrzymanie homeostazy glukozy w wątrobie i mięśniach, wydzielanie insuliny przez komórki β i biogenezę mitochondriów. Ponadto PGC-1α odgrywa kluczową rolę w adaptacyjnej termogenezie, zmianie typu włókien mięśni szkieletowych i rozwoju serca. PGC-1α zmniejsza lub poprawia dystrofię mięśniową poprzez stymulację różnych szlaków molekularnych; dlatego też zwiększenie stężenia i aktywności PGC-1 jest uważane za potencjalną metodę leczenia dystrofii mięśniowej Duchene'a (DMD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
PGC-1alpha: a potent transcriptional cofactor involved in the pathogenesis of type 2 diabetes.
Soyal S
Diabetologia, 49(7), 1477-1488 (2006)
Hepatic mitochondrial dysfunction is a feature of Glycogen Storage Disease Type Ia (GSDIa)
Benjamin L. Farah
Nature, 7 (2017)
PGC-1alpha regulates the neuromuscular junction program and ameliorates Duchenne muscular dystrophy.
Handschin C
Genes & Development, 21(7), 770-783 (2007)
PGC-1alpha: a key regulator of energy metabolism.
Liang H and Ward WF
Advances in Physiology Education, 30(4), 145-151 (2006)
A PGC-1? isoform induced by resistance training regulates skeletal muscle hypertrophy.
Ruas JL
Cell, 151(6), 1319-1331 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2500781-100UG4061832485447