Kluczowe dokumenty
SAB1408981
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERCC2 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COFS2, EM9, MGC102762, MGC126218, MGC126219, TTD, XPD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERCC2(2068)
Opis ogólny
Szlak naprawy przez wycinanie nukleotydów jest mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA. Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w sprzężoną z transkrypcją naprawę przez wycinanie nukleotydów i jest integralnym członkiem kompleksu podstawowego czynnika transkrypcyjnego BTF2/TFIIH. Produkt genu ma aktywność helikazy DNA zależną od ATP i należy do podrodziny helikaz RAD3/XPD. Defekty w tym genie mogą skutkować trzema różnymi zaburzeniami, podatnym na raka zespołem xeroderma pigmentosum z grupą dopełniacza D, trichotiodystrofią i zespołem Cockayne'a. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ERCC2 (NP_000391, 631 a.a. ~ 730 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RILKARLEYLRDQFQIRENDFLTFDAMRHAAQCVGRAIRGKTDYGLMVFADKRFARGDKRGKLPRWIQEHLTDANLNLTVDEGVQVAKYFLRQMAQPFHR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)